Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción de proteínas bacterianas B-PER™
Código de producto. 11834091 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
165 mL
250 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
165 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11834091 165 mL 165 ml
10541104 500 mL 500 ml
10733485 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11834091 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78243
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lise de forma eficaz E. coli y otras células bacterianas y extraiga suavemente las proteínas nativas con estas soluciones de detergentes no iónicos.
Lleve a cabo procesos suaves y eficaces de lisis y extracción de E. coli y otras células bacterianas con los reactivos de extracción de proteínas bacterianas B-PER Thermo Scientific™.
Estos reactivos fáciles de utilizar para lisis celular son soluciones de detergentes no iónicos que permiten interrumpir células y solubilizar proteínas nativas o recombinantes sin someterlas a desnaturalización. Ciertas formulaciones incluyen suplementos enzimáticos de ADNasa I y lisocima para mejorar el rendimiento de proteínas con gran peso molecular y que son difíciles de purificar. Los reactivos B-PER son compatibles con la adición de inhibidores de proteasa estándar y con métodos ulteriores de purificación de proteínas, como por ejemplo: purificación GST y cromatografía de afinidad con metales inmovilizados marcados con His (IMAC).
Características destacadas:
  • Listos para su uso: si los incluye entre sus opciones de formulaciones de tampón de Tris o fosfato, los reactivos B-PER listos para su uso le permiten lisar células de E. coli en un solo paso mediante un detergente suave no iónico (patentado).
  • Rápido y sencillo: añada el reactivo B-PER a un sedimento bacteriano, agítelo durante 10 minutos y recupere las proteínas solubles tras sedimentar el material residual celular.
  • Excelente rendimiento: recupere proteínas recombinantes solubles e insolubles de lisados bacterianos y purifique los cuerpos de inclusión a niveles casi homogéneos.
  • Flexible: los reactivos B-PER son adecuados para las extracciones de proteínas a cualquier escala y están disponibles en formulaciones de fosfato y Tris 1X y 2X, con y sin enzimas.
  • Compatible: completamente compatible con la adición de cócteles inhibidores de proteasas; el extracto de proteínas resultante se puede utilizar en ensayos de proteínas, normalmente en métodos de purificación por afinidad (por ejemplo, glutatión S-transferasa GST o 6xHis) y otras aplicaciones.
Formatos prácticos y listos para utilizar:
  • Los reactivos B-PER y B-PER II (2x) no contienen componentes enzimáticos
  • El reactivo B-PER (en tampón de fosfato) es una formulación sin aminas para la compatibilidad directa con el etiquetado y el entrecruzado
  • B-PER con enzimas y B-PER Direct con enzimas incluyen lisozima y ADNasa I para mejorar la lisis y la recuperación.
Incluye:
Los envases de reactivos están disponibles en formulaciones de tampones de Tris y fosfatos; Los kits contienen reactivo B-PER basado en Tris, además de enzimas lisocima y ADNasa I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de extracción de proteínas bacterianas B-PER
Cantidad 165 mL
Tipo de producto Reactivo de extracción de proteínas bacterianas
Volumen (métrico) 165 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos B-PER