Learn More
b-Ocimeno (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Ocimene |
| CAS | 13877-91-3 |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3,6-Octatriene','3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(=CCC=C(C)C=C)C |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetilocta-1,3,6-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1252 |