Learn More
b-naftil aD-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30472591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472591 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30472591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN368500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthyl alpha-D-Glucopyranoside
CAS 25320-79-0
Fórmula molecular C16 H18 O6
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-naftalen-2-iloxioxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 306.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1103