Learn More
b-Mirceno (> 90%), CTR
Código de producto. 30471269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471269 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30471269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM875300500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myrcene
CAS 123-35-3
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Nombre IUPAC 7-metil-3-metilidenocta-1,6-dieno
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252