Learn More
b-Mirceno (> 90%), CTR
Código de producto. 30479525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479525 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30479525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8753005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myrcene
CAS 123-35-3
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Nombre IUPAC 7-metil-3-metilidenocta-1,6-dieno
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252