Learn More
b-morfolinopropionitrilo, TRC
Código de producto. 30479082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479082 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30479082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM72385025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Morpholinopropionitrile
CAS 4542-47-6
Fórmula molecular C7H12N2O
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2
SMILES N#CCCN1CCOCC1
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 140.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.095