Learn More
b-Ionona, TRC
Código de producto. 30402566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402566 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30402566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI73128025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Ionone
CAS 79-77-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C13 H20 O
Cantidad 25 g
Sinónimo (E)-beta-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)but-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 192.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514
Porcentaje de pureza >95