Learn More
Tocris Bioscience™ B I09
Descripción
B I09 is an IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1607803-67-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C16H17NO5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.31g/mol |
| Color | Beige |
| Tipo de producto | Inhibidor |
Para uso exclusivo en investigación