Learn More
b-hidroxi-3,5-diyodo-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Hydroxy-3,5-diiodo-tyrosine |
| CAS | 90347-71-0 |
| Fórmula molecular | C9H9I2NO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9I2NO4/c10-4-1-3(2-5(11)8(4)14)7(13)6(12)9(15)16/h1-2,6-7,13-14H,12H2,(H,15,16) |
| SMILES | NC(C(O)c1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-hidroxi-3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 448.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.8621 |