Learn More
Tocris Bioscience™ B-HT 933 dihydrochloride
Descripción
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | B-HT 933 dihydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.16 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 254.16 |