Learn More
Diclorhidrato de B-HT 920 Talipexol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | B-HT 920 DihydrochlorideTalipexole |
| CAS | 36085-73-1 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3S.2ClH/c1-2-5-13-6-3-8-9(4-7-13)14-10(11)12-8;;/h2H,1,3-7H2,(H2,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1nc2CCN(CC=C)CCc2s1 |
| Nombre IUPAC | 6-prop-2-enil-4,5,7,8-tetrahidro-[1,3]tiazolo[4,5-d]azepin-2-amina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.052 |