Learn More
b-estradiol-6-ona 6-(O-carboximetiloxima), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime) |
| CAS | 35048-47-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[[[(17β)-3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-6-ylidene]amino]oxy]acetic Acid, Estrane Acetic Acid Deriv., 17β-Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime, 6-Oxo-17β-estradiol 6-[O-(carboxymethyl)oxime], 6-Oxoestradiol (carboxymethyl)oxime, Estradiol 6-(O-carboxymethyl)oxime, Estradiol 6-carboxymethyloxime, Estrone 6-(O-carboxymethyl)oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(=O)O)\c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(Z)-[(8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihidroxi-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantren-6-ilideno]amino]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 359.42 |
| Mostrar más |