Learn More
Pentaacetato de bD-glucosamina, TRC
Código de producto. 30395333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395333 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30395333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG51500025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Glucosamine Pentaacetate
CAS 7772-79-4
Fórmula molecular C16 H23 N O10
Cantidad 25 g
Sinónimo β-D-Glucopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, Glucopyranose, 2-acetamido-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, β-D- (8CI), 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, N-Acetyl-β-D-glucosamine tetraacetate, NSC 224432
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetiloxoxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 389.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1322