Learn More
b-Ciano-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Cyano-L-alanine |
| CAS | 6232-19-5 |
| Fórmula molecular | C4H6N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Cyano-L-alanine, (2S)-2-Amino-3-cyanopropanoic Acid, L-2-Amino-3-cyanopropanoic Acid, L-3-Cyanoalanine, L-β-Cyanoalanine β-Cyano-L-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1,6H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CC#N)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-cianopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 114.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0429 |