Learn More
b-cortol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Cortol |
| CAS | 667-65-2 |
| Fórmula molecular | C21 H36 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, (3α,5β,11β,20R)-, 5β-Pregnane-3α,11β,17,20β,21-pentol (7CI,8CI), (3α,5β,11β,20R)-Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, 20β-Cortol, 3α,11β,17,20β,21-Pentahydroxypregnane, 5β-Pregnan-3α,11β,20,20β,21-pentol, 5β-Pregnane-3α,11β,17α,20β,21-pentol, Cortol-20β, NSC 58792, Pregnane-3α,11β,17,20β,21-pentol, β-Cortol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-18,22-26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11,17-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 368.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.2563 |