Learn More
BUCHI Controladores de vacío V-850 y V-855
Código de producto. 10434052 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotavapor R-220 y 205
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10434052 Rotavapor R-220 y 205 cada uno
1 options
Código de producto. 10434052 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 047297
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Unidades universales para la visualización, el ajuste y el control de todos los sistemas de vacío
Elimina la ebullición violenta con aplicaciones de evaporación introduciendo un control de precisión y evitando ajustes de vacío final demasiado agresivos. Las unidades compactas e intuitivas son aptas para numerosas aplicaciones. La válvula de aireación integrada y el sensor de presión son resistentes a productos químicos. Combínelo con una bomba de vacío Buchi V-700/710 para control de vacío sin histéresis o añada una unidad de válvula junto con un V-850/855 y controle su vacío interno con precisión.
Características del controlador de vacío V-850:
  • Manejo sencillo, con mando de control y pantalla gráfica de 4 pulg
  • Función de temporizador para terminación de procesos tras el tiempo especificado previamente
  • Asistente Buchi: configuración de menús rápida y sencilla
  • Función LabVac: funcionamiento continuo con mínimas necesidades energéticas
  • Biblioteca de disolventes: 43 disolventes preprogramados para simplificar la selección de parámetros
El controlador de vacío V-855 ofrece estas características adicionales:
  • Función de repetición y gradiente para la destilación suave de los disolventes más exigentes
  • Almacena hasta 15 procesos programados utilizando el modo de gradiente
  • EasyVac: control automático de procesos en función de la detección de presión de vapor
  • Destilación automática: requiere una sonda de etapa exclusiva
&
Compliance
UL, CE, CSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Tipo Controlador de vacío V-850
Para utilizar con (equipo) Rotavapor R-220 y 205
Incluye Soporte, cable de comunicación y paquete de alimentación
Temperatura de funcionamiento (métrico) 10°C a 40°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 40 °C
Nivel de vacío De 1400 a 0 mbar (hPa); de 1050 a 1 Torr
Longitud (imperial) 4.7 pulg
Longitud (métrico) 120 mm
Anchura (imperial) 6.3 pulg
Anchura (métrico) 160 mm
Altura (imperial) 4.17 pulg
Altura (métrico) 106 mm
Peso (imperial) 1.19 lb
Peso (métrico) 540 g
Requisitos eléctricos 30 VCC (con conexión al Rotavapor y la bomba de vacío V-700/710) o paquete de alimentación de 85 a 264 VCC
Tensión De 100 a 230 V