Learn More
b-Bromo-bencenoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-phenylethanol |
| CAS | 41252-83-9 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | beta-Bromo-benzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2 |
| SMILES | OCC(Br)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-feniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.984 |