Learn More
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g en aceite de 75 cSt, VHG™
Código de producto. 17970496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970496 200 g 200 g
1 options
Código de producto. 17970496 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMA92500200G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
B, Ba, Ca, Mg, Mo, Na, P, Si, Zn @ 2500 μg/g en aceite de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0
Métodos ICP
Nombres de analitos o componentes Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Silicon/Sodium/Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Cantidad 200 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 2500 μg/g/Boron 2500 μg/g/Calcium 2500 μg/g/Magnesium 2500 μg/g/Molybdenum 2500 μg/g/Phosphorus 2500 μg/g/Silicon 2500 μg/g/Sodium 2500 μg/g/Zinc 2500 μg/g