Learn More
b,b-difluoroestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta,beta-Difluorostyrene |
| CAS | 405-42-5 |
| Fórmula molecular | C8H6F2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2,2-Difluoroethenyl)benzene, (2,2-Difluorovinyl)benzene, (2,2-Difluorovinyl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| SMILES | FC(=Cc1ccccc1)F |
| Nombre IUPAC | 2,2-difluoroetenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 140.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0438 |