Learn More
b-AP15, MedChemExpress
Código de producto. 16493396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493396 25 mg 25 miligramos
16492097 50 mg 50 miligramos
16431116 200 mg 200 miligramos
16426386 100 mg 100 miligramos
16421716 500 mg 500 miligramos
16405958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13989
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material b-AP15
CAS 1009817-63-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17N3O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo NSC 687852
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 419.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.39
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death