Learn More
b-Anilinoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Anilinoethanol |
| CAS | 122-98-5 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-(Phenylamino)ethanol, 2-Anilinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)benzenamine, N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-(2-Hydroxyethyl)phenylamine, N-(beta-Hydroxyethyl)anilineN-Anilinoethanol, N-Ethanolaniline, N-Phenyl-2-aminoethanol, N-Phenylethanolamine, NSC 8393 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c10-7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2 |
| SMILES | OCCNc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-anilinoetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |