Learn More
Clorhidrato de éster terc-butílico de b-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Alanine Tert-butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 58620-93-2 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tert-butyl beta-Alaninate Hydrochloride, Tert-butyl 3-Aminopropanoate Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Tert-butyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropanoic Acid Tert-butyl Ester Hydrochloride, Beta-alanine Tert-butyl Ester Hydrochloride, beta-Alanine t-Butyl Ester Hydrochloride, beta-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN |
| Nombre IUPAC | tert-butil 3-aminopropanato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |