Learn More
Clorhidrato de b-alacleatinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Alacleatinine Hydrochloride |
| CAS | 15231-28-4 |
| Fórmula molecular | C4H8ClN3O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5,6-dihydro-4(3H)-pyrimidinone Hydrochloride, Tetrahydro-2-imino-4(1H)-Pyrimidinone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3O.ClH/c5-4-6-2-1-3(8)7-4;/h1-2H2,(H3,5,6,7,8);1H |
| SMILES | C1CN=C(NC1=O)N.Cl |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5,6-dihidro-1H-pirimidin-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 149.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0356 |