Learn More
Thermo Scientific Chemicals B-9430
Código de producto. 15428199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428199 1 mg 1 miligramo
15418199 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428199 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66729.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180981-09-3
Especificaciones
Color White
Contenido y almacenamiento Store at -20°C; Store under Nitrogen
Formato Solid
Peso molecular 1338.584
Tipo de producto B-9430
Cantidad 1 mg
Sensibilidad Air & Light Sensitive