Learn More
Ácido B-(9-fenil-9H-carbazol-3-il)borónico, TRC
Código de producto. 30424178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30424178 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30424178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319695100G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material B-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic Acid
CAS 854952-58-2
Fórmula molecular C18 H14 B N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14BNO2/c21-19(22)13-10-11-18-16(12-13)15-8-4-5-9-17(15)20(18)14-6-2-1-3-7-14/h1-12,21-22H
SMILES OB(O)c1ccc2c(c1)c3ccccc3n2c4ccccc4
Nombre IUPAC ácido (9-fenilcarbazol-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 287.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1118
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.