Learn More
Brady™ Marcadores de cable B-7643 para BBP33
Código de producto. 17434732 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
750 etiquetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17434732 750 etiquetas cada uno
1 options
Código de producto. 17434732 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 197481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    358.56€ / paquete de 1
    Ahorro 67.44€
    15% Descuento
En stock
Etiqueta de poliuretano poliéter termoplástico serie B33 para cables.
  • Sin halógenos añadidos
  • Excelentes características de seguridad contra incendios.
  • Emisión mínima de humo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Material Poliuretano poliéter termoplástico
Print Technology Transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos, telecomunicaciones, cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresora™ de etiquetas y señalización BBP 33, impresoras de etiquetas industriales BradyPrinter i3300 e i5300
Repetición horizontal (métrico) 60 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0.45 mm
Repetición vertical (métrico) 15.1 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Altura (métrico) 10 mm
Alternate Part Number B33-60x10-7643-WT