Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster metalizado B-7563
Código de producto. 11548754
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
50 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
Repetición vertical (métrico):
15,7 mm
22,1 mm
34,8 mm
53 mm
Anchura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
69,9 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11548754 12,7 mm 3 15,7 mm 25,4 mm 1 rollo
11563105 19,1 mm 2 22,1 mm 38,1 mm 1 rollo
11583105 31,8 mm 1 34,8 mm 69,9 mm 1 rollo
11513115 50 mm 1 53 mm 76 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11548754 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 236714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de poliéster metalizadas imprimibles para impresoras de transferencia térmica.
  • Acabado mate
  • Para superficies lisas
  • Resistente al calor con adhesivo permanente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Plata
Acabado Satinado
Material Poliéster metalizado
Print Technology Transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de recursos, identificación general
Para utilizar con (equipo) BBP™ 11, BBP™ 12, BradyPrinter PR Impresora de etiquetas de la serie Plus, THT con núcleo de 76 mm
Repetición horizontal (métrico) 28.4 mm
Etiquetas por fila 3
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +135 °C
Grosor (métrico) 0.075 mm
Repetición vertical (métrico) 15,7 mm
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number BPT-5-7563-2.5