Learn More
Brady™ Etiqueta de tela de nylon B-499, serie B33
Código de producto. 16803423
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Color unitSize
16803423 Blanco paquete de 1500
1 options
Código de producto. 16803423 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142995
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material B-499 tiene un revestimiento protector de poliamida y adhesivo acrílico permanente para permanecer adherido a las superficies. Permanece en su lugar incluso en entornos de autoclave, congelador y nitrógeno líquido.
La cinta de tela de nylon es ideal para su uso en etiquetado de cables y alambres, marcado de uso general en laboratorios, paneles de equipos y placas frontales. La cinta de bajo perfil se adhiere a superficies lisas, rugosas o con revestimiento de polvo, así como a superficies irregulares o con baja energía superficial. El cartucho todo en uno incluye una cinta y un suministro de etiqueta aprobados por UL y aceptados por CSA.
  • Propiedades de la etiqueta: Etiquetas adhesivas permanentes
  • Material: Nailon
  • Color: Blanco
  • Para su uso con la impresora: Impresora de etiquetas BBP™ 33, BradyPrinter i3300
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Matte
Formato Die-cut
Material Tela de nylon recubierta de poliamida
Caras imprimibles Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP33 y BradyPrinter i3300
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1500 Labels/Box
Forma Rectangle
Tamaño (métrico) 22,8 x 12,7 mm
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C
Grosor (imperial) 0.0065 in.
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensiones (L x An) 12.70 x 22.86 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 0.9 in.
Anchura (métrico) 22.86 mm
Altura (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 12.70 mm
Alternate Part Number B33-125-499