Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster B-489A para impresoras BBP33 e i3300
Código de producto. 16278811
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
Grosor (métrico):
0,1 mm
0,13 mm
Repetición vertical (métrico):
28,6 mm
54 mm
Anchura (métrico):
50,8 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Grosor (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
16278811 50,8 mm 0,13 mm 54 mm 76,2 mm paquete de 500
15529294 25,4 mm 0,13 mm 28,6 mm 50,8 mm paquete de 1500
15934550 50,8 mm 0,1 mm 54 mm 76,2 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16278811 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142958
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de poliéster con adhesivo permanente a base de caucho para su uso con la serie B33.
  • Adhesivo de caucho permanente
  • Resistente a la abrasión
  • Para superficies lisas, rugosas o muy texturizada
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, aceptado por CSA, conforme con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-489A)
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de recursos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33, Impresoras de etiquetas industriales BradyPrinter i3300 e i5300
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 500 etiquetas/caja
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0051 in
Grosor (métrico) 0,13 mm
Repetición vertical (métrico) 54 mm
Dimensiones (L x An) 50.80 x 76.2 mm
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,2 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 50,8 mm
Alternate Part Number B33-19-489