Descripción
- Adhesivo de caucho permanente
- Resistente a la abrasión
- Para superficies lisas, rugosas o muy texturizada
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Reconocido por UL, aceptado por CSA, conforme con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster (B-483A) |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |