Learn More
Brady™ Etiquetas permanentes de transferencia térmica de poliéster B-484A
Código de producto. 11532955 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
3
Repetición vertical (métrico):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
Anchura (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11532955 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 rollo
11542955 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rollo
11552955 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rollo
11562955 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rollo
11572955 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11532955 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    251.32€ / 1 rollos
    Ahorro 47.68€
    15% Descuento
En stock
Etiquetas de poliéster imprimibles permanentes para impresoras de transferencia térmica.
  • Alta adhesión
  • Etiquetas adhesivas acrílicas
  • Resistente al calor
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Con aprobación UL
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-484A)
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de recursos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Repetición horizontal (métrico) 27,3 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-5-484-10
N.° por paquete 10000 etiquetas/rollo
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0,076 mm
Repetición vertical (métrico) 15,2 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-5-484-10