Learn More
Brady™ Cinta de transferencia térmica ultra agresiva de poliéster B-483A
Código de producto. 11598294 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
76,20 mm x 91,44 m (An x L)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11598294 76,20 mm x 91,44 m (An x L) 1 rollo
1 options
Código de producto. 11598294 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 031334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    338.54€ / 1 rollos
    Ahorro 62.46€
    15% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Imprimible, etiquetas ultraagresivas de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
  • núcleo de 76 mm
  • Para superficies lisas o texturizadas
  • Adhesivo agresivo y permanente
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Homologaciones UL y CSA
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Continua
Material Poliéster (B-483A)
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-21-483
N.° por paquete 1 etiqueta(s) / rollo
Cantidad 1
Tamaño 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 76,20 mm x 91,44 m (An x L)
Longitud (métrico) 91.4 m
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 76.20 mm
Alternate Part Number THT-21-483