Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica autoextinguibles de fluoruro de polivinilo B-437
Tienda Brady ProductosDescripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Para superficies lisas y texturizadas
- Autoextinguible
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | PVF |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado eléctrico |
| Para utilizar con (equipo) | BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500 |
| Mostrar más |