Learn More
Brady™ Cinta de transferencia térmica autoextinguible de fluoruro de polivinilo B-437
Código de producto. 11593744 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11593744 Blanco 1 rollo
11523754 Amarillo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11593744 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 030167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1218.71€ / 1 rollos
    Ahorro 226.29€
    15% Descuento
En stock
Etiquetas imprimibles autoextinguibles para impresoras de transferencia térmica.
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Para superficies lisas y texturizadas
  • Autoextinguible
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material PVF
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a 275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a +135 °C
Grosor (imperial) 0,0036 in
Grosor (métrico) 0.091 mm
Dimensiones (L x An) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Longitud (imperial) 300 ft.
Longitud (métrico) 91.4 m
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 81.28 mm
Alternate Part Number THT-21-437