Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster metalizado B-428
Código de producto. 11553784
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
Repetición vertical (métrico):
8,9 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
Anchura (métrico):
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11553784 9,5 mm 3 12,1 mm 25,4 mm 1 rollo
11503714 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rollo
11533714 11,1 mm 5 13,6 mm 12,7 mm 1 rollo
11563804 12,7 mm 1 15,2 mm 50,8 mm 1 rollo
11513784 12,7 mm 2 15,2 mm 38,1 mm 1 rollo
11573694 19,1 mm 2 22,2 mm 38,1 mm 1 rollo
11513724 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm 1 rollo
11543724 25,4 mm 1 28,6 mm 76,2 mm 1 rollo
11583694 31,8 mm 1 34,9 mm 69,9 mm 1 rollo
11573724 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rollo
11513814 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11553784 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 030217
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de poliéster metalizadas imprimibles para impresoras de transferencia térmica.
  • Acabado mate
  • Para superficies lisas
  • Resistente al calor con adhesivo permanente.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Aprobación UL, CSA y AGA
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Gris
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster metalizado
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, etiquetado de datos y telecomunicaciones, identificación general, etiquetado de inventario
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Repetición horizontal (métrico) 27.3 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-3-428-10
N.° por paquete 10000 etiquetas/rollo
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0047 in
Grosor (métrico) 0.112 mm
Repetición vertical (métrico) 12,1 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura (imperial) 295 mm (0,375 in)
Altura (métrico) 9,5 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.5 mm
Alternate Part Number THT-3-428-10