Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster metalizado B-428
Descripción
- Acabado mate
- Para superficies lisas
- Resistente al calor con adhesivo permanente.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y AGA |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Gris |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster metalizado |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |