Descripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Para superficies lisas y texturizadas
- Para acabado mate
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Amarillo, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinilo autolaminado |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Show More |