Learn More
Brady™ Etiquetas autolaminables de vinilo para marcar cables B-427
Código de producto. 11553075
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
Repetición vertical (métrico):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) unitSize
11553075 57,2 mm 1 30,2 mm 1 rollo
11533075 36,5 mm 3 41,3 mm 1 paquete
11573075 57,2 mm 2 60,3 mm 1 rollo
11563075 95,3 mm 1 30,2 mm 1 rollo
11543075 95,3 mm 3 101,6 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11553075 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 072012
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas autolaminables de vinilo para etiquetado de cables y electricidad.
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Para superficies lisas y texturizadas
  • Para acabado mate
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Amarillo, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo autolaminado
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, serie IP, THT con núcleo de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Cantidad 3000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 30,2 mm
Calibre de alambre 6 AWG a 0 AWG
Dimensiones (L x An) 25.40 mm (W) x 57.15 mm (H)
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura (imperial) 2,25 in
Altura (métrico) 57,2 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.1 mm
Alternate Part Number THT-64-427-3-YL