Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de vinilo autolaminable B-427
Código de producto. 11579903 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco, Transparente
Altura (métrico):
20 mm
38,1 mm
Repetición vertical (métrico):
26 mm
41,3 mm
Anchura (métrico):
20 mm
38,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11579903 Blanco, Transparente 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm 1 rollo
11524314 Amarillo 20 mm 26 mm 20 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11579903 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 622025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    261.32€ / 1 rollos
    Ahorro 49.68€
    15% Descuento
En stock
Etiquetas de vinilo autolaminables imprimibles para impresoras de transferencia térmica.
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Para superficies lisas y texturizadas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Vinilo autolaminado
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 41,3 mm
Calibre de alambre De 10 AWG a 4 AWG
Dimensiones (L x An) 38.10 mm (W) x 38.10 mm (H)
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 38.1 mm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 38,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number THT-119-427-2.5