Descripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Para superficies lisas y texturizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinilo autolaminado |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras THT con núcleo de 76 mm BBP11, BBP12, PR Plus |
| Mostrar más |