Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster B-423
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster B-423
Código de producto. 11593764
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Repetición vertical (métrico):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
26 product options available for selection
| Código de producto. | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 rollo |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 rollo |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 rollo |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rollo |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rollo |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 rollo |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rollo |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 rollo |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 rollo |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 rollo |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 rollo |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rollo |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 rollo |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 rollo |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 rollo |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 rollo |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 rollo |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | cada uno |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 rollo |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 rollo |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 rollo |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 rollo |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11593764
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
030191
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo permanente
- Para superficies lisas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y AGA |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster (B-423) |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario |
| Para utilizar con (equipo) | BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500 |
| Repetición horizontal (métrico) | 41.9 mm |
| Etiquetas por fila | 2 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -70 °C |
| Modelo | THT-28-423-10 |
| N.° por paquete | 10000 etiquetas/rollo |
| Cantidad | 10.000 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94 °F a +230 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Grosor (métrico) | 0.076 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 6,4 mm |
| Dimensiones (L x An) | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Anchura (imperial) | 295 mm (1,5 in) |
| Anchura (métrico) | 38,1 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 38.10 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 38.10 mm |
| Altura (imperial) | 0,125 in |
| Altura (métrico) | 3,2 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 3.2 mm |
| Alternate Part Number | THT-28-423-10 |
| Mostrar más Mostrar menos |