Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster B-422 para impresoras BBP33 e i3300
Código de producto. 16688203
Change view
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Tipo de adhesivo unitSize
16688203 Acrílico, Permanente paquete de 500
1 options
Código de producto. 16688203 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 133826
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de poliéster con adhesivo permanente a base de caucho para su uso con la serie B33.
  • Adhesivo de caucho permanente
  • Resistente a la abrasión
  • Para superficies lisas, rugosas o muy texturizada
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, aceptado por CSA, conforme con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster (B-422)
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de recursos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas industriales BradyPrinter i3300 e i5300, BBP™ 33 Impresora de letreros y etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 500 etiquetas/caja
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 54 mm
Dimensiones (L x An) 50.80 x 76.2 mm
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,2 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 50,8 mm
Alternate Part Number B33-19-422