Learn More
Ácido B-[3-[[2-hidroxi-3-[3-(trietoxisilil)propoxi]propil]amino]fenil]borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | B-(3-((2-Hydroxy-3-(3-(triethoxysilyl)propoxy)propyl)amino)phenyl)boronic acid |
| CAS | 1817624-37-5 |
| Fórmula molecular | C18H34BNO7Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34BNO7Si/c1-4-25-28(26-5-2,27-6-3)12-8-11-24-15-18(21)14-20-17-10-7-9-16(13-17)19(22)23/h7,9-10,13,18,20-23H,4-6,8,11-12,14-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CCO[Si](CCCOCC(O)CNc1cccc(c1)B(O)O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | Ácido [3-[[2-hidroxi-3-(3-trietoxisililpropoxi)propil]amino]fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 415.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.2198 |