Descripción
El suplemento B-27 es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales. Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27 y medios Neurobasal.
Para protocolos establecidos que usan el suplemento B-27, acceda al manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Vea las publicaciones que utilizan productos de neurobiología Gibco en nuestra CellCite Gibco.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células neuronales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 50 X |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | B-27 |
| Mostrar más |