Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™, sin insulina
Código de producto. 15285074 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15285074 10 mL 10 ml
15420874 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15285074 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1895601
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento B-27, sin insulina
El suplemento B-27 es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales. Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27 y medios Neurobasal.
Para protocolos establecidos que usan el suplemento B-27, acceda al manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Vea las publicaciones que utilizan productos de neurobiología Gibco en nuestra CellCite Gibco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C). Proteja el producto de la luz.
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos B-27
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin suero
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma