Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ (50x), sin suero
Código de producto. 15360284 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15360284 100 mL 100 ml
11530536 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15360284 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 17504001
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para favorecer el crecimiento de baja o alta densidad y la viabilidad a corto o largo plazo de las neuronas del hipocampo y del SNC. El suplemento B-27™ Gibco™, sin suero es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales.
El suplemento B-27 para el cultivo celular de neuronas es el más citado; es un suplemento optimizado sin suero que se utiliza para favorecer el crecimiento de baja o alta densidad y la viabilidad a corto o largo plazo de neuronas del hipocampo embrionarias, posnatales y adultas, así como otras neuronas del SNC. El suplemento B-27 se suministra como un líquido 50X y se ha diseñado para su uso con medios Neurobasal o Neurobasal-A para realizar cultivos celulares de neuronas sin la necesidad de una capa subyacente de astrocitos.
  • Se suministra como líquido 50X
  • Se utiliza con medio Neurobasal™ para el cultivo de células neuronales
  • Probado en ensayos de crecimiento utilizando neuronas de hipocampo de rata (Sprague Dawley)
  • También se ha probado para detectar endotoxinas a una concentración 1x
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
Cantidad 100 mL
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.