Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ (50X), menos vitamina A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15440584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440584 100 mL 100 ml
11500446 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440584 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12587001
Adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones con células neuronales.
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
La variación del suplemento de cultivo celular neuronal más citado, el suplemento B-27 sin vitamina A es una versión personalizada del suplemento B-27 sin vitamina A original (acetato de retinilo). El suplemento B-27 sin vitamina A es un suplemento sin suero ideal para el cultivo de progenitor neural y células madre, ya sea como neuroesferas en cultivo en suspensión o en monocapa adherente, sin inducir diferenciación. El suplemento B-27 sin vitamina A se suministra como un líquido 50X y se ha diseñado para su uso con medios Neurobasal o Neurobasal-A para realizar cultivos celulares de neuronas sin necesidad de una capa de alimentación de astrocitos.
El suplemento B-27 es adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones de células neuronales. Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27 y medios Neurobasal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células progenitoras neuronales
Clasificación Sin suero
Concentración 50 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
Línea de productos B-27
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin suero
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad