Learn More
Ácido B-(2-oxo-2H-1-benzopiran-7-il)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | B-(2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)boronic Acid |
| CAS | 1357078-03-5 |
| Fórmula molecular | C9H7BO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Coumarin Boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BO4/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)14-9/h1-5,12-13H |
| SMILES | OB(O)c1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2-oxocromen-7-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0437 |