Learn More
Ácido B-[2-fluoro-3-(metoxi-d3)fenil]borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | B-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]boronic Acid |
| CAS | 2233595-37-2 |
| Fórmula molecular | C7H5D3BFO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cccc(B(O)O)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido [2-fluoro-3-(trideuteriometoxi)fenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0739 |