Learn More
Ácido B-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-pirazol-4-il]borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | B-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]boronic Acid |
| CAS | 1263196-50-4 |
| Fórmula molecular | C8 H13 B N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13BN2O3/c12-9(13)7-5-10-11(6-7)8-1-3-14-4-2-8/h5-6,8,12-13H,1-4H2 |
| SMILES | OB(O)c1cnn(c1)C2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido [1-(oxan-4-il)pirazol-4-il]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1019 |